주요 문서
76840
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisiloxane
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H16OSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.35
Beilstein:
1734568
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.373
bp
86 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
InChI key
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Sijia Zheng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-17)
Low molecular weight, highly crosslinked silicone resins are widely used as reinforcing agents for highly transparent elastomers and adhesion/tack promoters in gels. The resins are complex mixtures and their structure / property relationships are ill defined. We report the synthesis