주요 문서
765945
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12F6N2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
354.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
132-136 °C
저장 온도
20-25°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.C2F6NO4S2/c1-5(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-4H3;/q+1;-1
InChI key
JTCSZQBQVDPVMT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)