About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7F3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.489
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI key
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.