About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7Br
CAS Number:
Molecular Weight:
195.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.610
density
1.453 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI key
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.