주요 문서
761796
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzofuran
97%
동의어(들):
5-Bromobenzo[b]furan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.605
density
1.573 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
InChI key
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1