분석
97%
양식
solid
mp
37-43 °C
SMILES string
[s]1c2c(cc1Br)cccc2
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI key
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.