761664
Ethyl 4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
97%
동의어(들):
4-Trifluoromethyl-5-carbethoxyimidazole, 5-Trifluoromethyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7F3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
180-186 °C
작용기
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-5(7(8,9)10)12-3-11-4/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
GKUCPVKNHSQTEO-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.