주요 문서
568279
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
40-44 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChI key
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)