주요 문서
760811
Sigma-Aldrich
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H40NO2PSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
365.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4517
bp
286.2-296.6 °C
density
0.8887 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
InChI key
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)