주요 문서
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
Molecular Weight:
128.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.056 g/mL
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)