동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
양식
powder
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
259-262 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com