주요 문서
759309
Sigma-Aldrich
(Chlorodifluoromethyl)benzene
96%
동의어(들):
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClF2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464
density
1.233 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
fluoro
phenyl
SMILES string
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
99.0 °F
Flash Point (°C)
37.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)