주요 문서
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
동의어(들):
α,α-Difluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6F2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.458
density
1.138 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
phenyl
SMILES string
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.9 °F
Flash Point (°C)
35.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)