분석
97%
양식
solid
mp
104-109 °C
SMILES string
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
InChI key
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객