주요 문서
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Indolinemethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
mp
66-70 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI key
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)