주요 문서
749419
Sigma-Aldrich
D-Mannose-3-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
D-Mannopyranose-3-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H12O6
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
133-140 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i4+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-KNBZEHSBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)