주요 문서
741159
Sigma-Aldrich
Phenylcyclohexane-13C12, d16
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Cyclohexylbenzene-13C12,d16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6D513C6D11
Molecular Weight:
188.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
97 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+28
SMILES string
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([13c]([2H])[13c]1[2H])[13C]2([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D2,7+1D,8+1D,9+1D2,10+1D2,11+1,12+1D
InChI key
IGARGHRYKHJQSM-NMPGWPKMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)