주요 문서
748773
Sigma-Aldrich
Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
동의어(들):
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.472
density
1.162 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F
Flash Point (°C)
104.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)