주요 문서
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
동의어(들):
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.617
density
1.098 at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChI key
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)