주요 문서
754366
Sigma-Aldrich
6-(Aminomethyl)indole
97%
동의어(들):
(1H-Indol-6-yl)methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
135-140 °C
작용기
amine
SMILES string
NCc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-8-3-4-11-9(8)5-7/h1-5,11H,6,10H2
InChI key
FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)