주요 문서
746266
Sigma-Aldrich
Oxamyl-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC6H13N3O3S
Molecular Weight:
220.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
CN(C)C(/[13C](SC)=N/OC(NC)=O)=O
InChI
1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-/i5+1
InChI key
KZAUOCCYDRDERY-BDPMGFTRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)