주요 문서
388106
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C5H4(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
110.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1