주요 문서
742252
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocycloheptanol
≥99% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
129.20
Beilstein:
5805054
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
solid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
작용기
hydroxyl
SMILES string
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
InChI key
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)