주요 문서
332739
Sigma-Aldrich
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
98%
동의어(들):
Cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC3H4OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.31
Beilstein:
1924720
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
50-53 °C/22 mmHg (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane was used in the preparation of N-(1′-alkoxy)cyclopropyl-2-haloanilines.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 3, 4-Dihydro-2 (?H)-quinolinone via Ring Expansion.
Tsuritani T, et al.
Synfacts, 5, 0490-0490 (2009)