주요 문서
741302
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
208.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.520
density
1.703 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI key
ZTBGDNNRDRISQZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)