About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8F3N
CAS Number:
Molecular Weight:
139.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.379
bp
104-106 °C
density
1.210 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2
InChI key
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F
Flash Point (°C)
26 °C