주요 문서
739995
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
동의어(들):
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
234.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.502
density
1.028 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
InChI key
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)