주요 문서
739782
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
95%
동의어(들):
Tributyl-(5-methylpyridin-2-yl)stannane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H33NSn
CAS Number:
Molecular Weight:
382.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.514
density
1.106 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(C)cn1
InChI
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-4-7-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3,5H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
MVOHAZAWWAXIDR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used in Stille cross coupling reactions.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)