주요 문서
719366
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-(tributylstannyl)indole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H35NSn
CAS Number:
Molecular Weight:
420.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
density
1.140 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>300.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 149 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)