주요 문서
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
276.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
87-92 °C
작용기
carboxylic acid
iodo
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)