주요 문서
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
동의어(들):
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
63-72 °C
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)