주요 문서
737364
Sigma-Aldrich
4′-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
동의어(들):
4-(4-Methylphenyl)benzenesulfonyl chloride, 4-(p-Tolyl)benzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11ClO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
266.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
105-110 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI key
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)