분석
97%
양식
solid
mp
134-138 °C
작용기
bromo
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.