주요 문서
702412
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
97%
동의어(들):
1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-fluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18FNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
247.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D -80.0°, c = 1 in methanol
mp
34-39 °C
작용기
ester
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI key
METPQQHVRNLTRX-SFYZADRCSA-N
애플리케이션
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester can be used as a substrate in the preparation of pyrrolidinine-thioxotetrahydropyrimidinone based catalysts, which find application in asymmetric organic reactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
4-Fluoro and 4-hydroxy pyrrolidine-thioxotetrahydropyrimidinones: Organocatalysts for green asymmetric transformations in brine
Kaplaneris N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(11), 5464-5473 (2015)