분석
95%
양식
liquid
포함
≤0.5% BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.455
density
1.150 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
InChI key
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.0 °F
Flash Point (°C)
62.77 °C