주요 문서
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
동의어(들):
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
포함
~1% MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.456
density
1.129 g/mL at 25 °C
작용기
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
InChI key
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.1 °F
Flash Point (°C)
90.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1