주요 문서
731986
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2D5NHCH2CH2OH
Molecular Weight:
94.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
169-170 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F
Flash Point (°C)
71 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)