주요 문서
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
동의어(들):
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
FEMA Number:
4256
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
플래비스(Flavis) 번호:
16.103
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
brown; roasted
SMILES string
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
InChI key
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)