주요 문서
731358
Sigma-Aldrich
8-Bromo-3-methoxyisoquinoline
≥90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
238.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90%
양식
solid
mp
61-67 °C
작용기
bromo
SMILES string
COc1cc2cccc(Br)c2cn1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-12-10/h2-6H,1H3
InChI key
PKOWJHRDTZPIHB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)