주요 문서
730181
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3F4N
CAS Number:
Molecular Weight:
165.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.409
density
1.384 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.0 °F
Flash Point (°C)
47.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)