About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F2N
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
solubility
1.454 at 20 °C
density
1.204 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI key
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.1 °F
Flash Point (°C)
41.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.