주요 문서
729477
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tetrafluoroborate
95 atom % 6Li
동의어(들):
Lithium-6Li fluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
6LiBF4
CAS Number:
Molecular Weight:
92.82
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 6Li
양식
solid
mp
293-300 °C (dec) (lit.)
질량 이동
M-1
SMILES string
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
InChI key
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)