주요 문서
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14ClNO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
200.11
Beilstein:
3684151
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
양식
crystals
작용기
chloro
ether
SMILES string
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
InChI key
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)