분석
98%
양식
crystals
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChI key
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable