주요 문서
72517
Sigma-Aldrich
Z-Phg-OH
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
Z-L-phenylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
285.29
Beilstein:
4703006
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m0/s1
InChI key
RLDJWBVOZVJJOS-AWEZNQCLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)