About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
Beilstein:
2218009
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
65-69 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable