주요 문서
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
동의어(들):
α-Chloro-o-toluic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
Beilstein:
1940772
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
작용기
carboxylic acid
chloro
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)