주요 문서
722871
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6 hydrochloride monohydrate
97 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid-13C6 hydrochloride monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6H9N3O2HClH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
215.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)