주요 문서
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
동의어(들):
L-Histidine-ul-13C,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6H915N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
기술
bio NMR: suitable
mp
282 °C (lit.)
질량 이동
M+9
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)