주요 문서
722537
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
4-Piperidinol-3,3,4,5,5-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D5H6NO
CAS Number:
Molecular Weight:
106.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
bp
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1([2H])O
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,5D
InChI key
HDOWRFHMPULYOA-QJWYSIDNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)